Drukuj
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,1'-Ethane-1,2-diylbis[2-(trifluoromethyl)benzene]
PC8424-1G PC8424-5G
APOSPC8424-1GEA 364 PLN
APOSPC8424-1G APOSPC8424-5G
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane 97%
1,2-Bis[2'-(trifluoromethyl)phenyl]ethane
Formuła: C₁₆H₁₂F₆
Temp. topnienia: 74…76 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631639
Numer CAS: 287172-66-1