Drukuj
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8422-1G PC8422-500MG
APOSPC8422-1GEA 4000 PLN
APOSPC8422-1G APOSPC8422-500MG
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride 97%
4-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}aniline hydrochloride
Formuła: C₁₆H₁₇Cl₂F₃N₄
MW: 393.24 g/mol
Temp. topnienia: 230 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00793115
Numer CAS: 321848-37-7