Drukuj
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8420-1G PC8420-500MG PC8420-5G
APOSPC8420-1GEA 4000 PLN
APOSPC8420-1G APOSPC8420-500MG APOSPC8420-5G
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]-piperazino}acetohydrazide 97%
2-{4-[3-Chloro-5-(trifluoromethyl)-2-pyridinyl]piperazino}acetohydrazide
Formuła: C₁₂H₁₅ClF₃N₅O
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00141696
Numer CAS: 338979-10-5