Drukuj
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-5-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8407-1G PC8407-25G PC8407-5G
APOSPC8407-1GEA 232 PLN
APOSPC8407-1G APOSPC8407-25G APOSPC8407-5G
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone 99%
2-Bromo-2'-fluoro-5'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₅BrF₄O
Temp. topnienia: 15…17 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094506
Numer CAS: 202664-36-6
Jednostka: 1760
ADR: 8 III