Drukuj
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4-(trifluoromethyl)phenacyl bromide
PC8406-1G PC8406-5G PC8406-25G
APOSPC8406-1GEA 261 PLN
APOSPC8406-1G APOSPC8406-5G APOSPC8406-25G
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
2-Bromo-2'-fluoro-4'-(trifluoromethyl)acetophenone
Formuła: C₉H₅BrF₄O
MW: 285.0330 g/mol
Temp. topnienia: 30…37 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03094505
Numer CAS: 537050-12-7
Jednostka: 1759
ADR: 8 III