Drukuj
3-Chloro-5-fluoropyridine
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8386-1G PC8386-5G
APOSPC8386-1GEA 110 PLN
APOSPC8386-1G APOSPC8386-5G
3-Chloro-5-fluoropyridine
3-Chloro-5-fluoropyridine
Formuła: C₅H₃ClFN
Temp. topnienia: 25…30 °C
Temp. Zapłonu: 41 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD05663707
Numer CAS: 514797-99-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III