Drukuj
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 6-Fluoro-4-methylpyridin-3-amine, 5-Amino-2-fluoro-4-methylpyridine
PC8384-1G PC8384-25G
APOSPC8384-1GEA 174 PLN
APOSPC8384-1G APOSPC8384-25G
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine 97%
6-fluoro-4-methylpyridin-3-amine
Formuła: C₆H₇FN₂
Temp. topnienia: 57…62 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864696
Numer CAS: 954236-33-0