Drukuj
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8377-100MG PC8377-1G PC8377-250MG
APOSPC8377-100MGEA 160 PLN
APOSPC8377-100MG APOSPC8377-1G APOSPC8377-250MG
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one 95%
4,5-Dichloro-2-[4-(trifluoromethyl)phenyl]pyridazin-3(2H)-one
Formuła: C₁₁H₅Cl₂F₃N₂O
Temp. topnienia: 139…140 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01313341
Numer CAS: 62436-07-1