Drukuj
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4,5-Dichloro-2-fluoronitrobenzene
PC8376-25G PC8376-5G PC8376-100G
APOSPC8376-25GEA 232 PLN
APOSPC8376-25G APOSPC8376-5G APOSPC8376-100G
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene 98%
1,2-Dichloro-4-fluoro-5-nitrobenzene
Formuła: C₆H₂Cl₂FNO₂
MW: 209.99 g/mol
Temp. Wrzenia: 247 °C
Temp. topnienia: 17 °C
Gęstość: 1.596 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 113 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075330
Numer CAS: 2339-78-8