Drukuj
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8352-25G PC8352-5G PC8352-100G
APOSPC8352-25GEA 261 PLN
APOSPC8352-25G APOSPC8352-5G APOSPC8352-100G
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate 98%
O-[2-Oxo-1(2H)-pyridyl]-N,N,N',N'-tetramethyluronium tetrafluoroborate
Formuła: C₁₀H₁₆BF₄N₃O₂
Temp. topnienia: 140 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00075475
Numer CAS: 125700-71-2