Drukuj
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8350-100G PC8350-25G PC8350-5G
APOSPC8350-100GEA 348 PLN
APOSPC8350-100G APOSPC8350-25G APOSPC8350-5G
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate 98%
N,N,N',N'-Tetramethyl-O-(N-succinimidyl)uronium tetrafluoroborate
Formuła: C₉H₁₆BF₄N₃O₃
Temp. topnienia: 195…201 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00077875
Numer CAS: 105832-38-0