Drukuj
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)-propane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8346-1G PC8346-25G PC8346-5G
APOSPC8346-1GEA 290 PLN
APOSPC8346-1G APOSPC8346-25G APOSPC8346-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)-propane 97%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoro-2-(trifluoromethyl)propane
Formuła: C₄H₂Cl₂F₆
MW: 234.96 g/mol
Temp. Wrzenia: 78…79 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862044
Numer CAS: 138690-25-2