Drukuj
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8345-1G PC8345-250MG PC8345-5G
APOSPC8345-1GEA 1210 PLN
APOSPC8345-1G APOSPC8345-250MG APOSPC8345-5G
1-Bromo-2-fluorocyclohexane 97%
1-Bromo-2-fluorocyclohexane
Formuła: C₆H₁₀BrF
Temp. Wrzenia: 74…78 °C/19mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01320789
Numer CAS: 656-57-5
Jednostka: 1993
ADR: 3,III