Drukuj
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8332-100G PC8332-25G PC8332-5G
APOSPC8332-100GEA 2960 PLN
APOSPC8332-100G APOSPC8332-25G APOSPC8332-5G
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene 98%
4-Benzyloxy-1-bromo-2-fluorobenzene
Formuła: C₁₃H₁₀BrFO
Temp. topnienia: 33…35 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09801041
Numer CAS: 185346-79-6