Drukuj
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8324-25G PC8324-5G
APOSPC8324-25GEA 400 PLN
APOSPC8324-25G APOSPC8324-5G
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
2-Chloro-4-(trifluoromethoxy)aniline
Formuła: C₇H₅ClF₃NO
Temp. Wrzenia: 94…96 °C/11mmHg
Gęstość: 1,524 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01631704
Numer CAS: 69695-61-0