Drukuj
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8321-1G PC8321-5G
APOSPC8321-1GEA 435 PLN
APOSPC8321-1G APOSPC8321-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid 97%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₄F₂O₃
MW: 174.1 g/mol
Temp. topnienia: 170…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094500
Numer CAS: 214917-68-7