Drukuj
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Cyano-3,5-difluorophenol
PC8318-1G PC8318-25G PC8318-5G
APOSPC8318-1GEA 291 PLN
APOSPC8318-1G APOSPC8318-25G APOSPC8318-5G
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-hydroxybenzonitrile
Formuła: C₇H₃F₂NO
Temp. topnienia: 125…129 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094499
Numer CAS: 123843-57-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III