Drukuj
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8317-1G PC8317-5G PC8317-10G PC8317-25G
APOSPC8317-1GEA 276 PLN
APOSPC8317-1G APOSPC8317-5G APOSPC8317-10G APOSPC8317-25G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile 98%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂NO
MW: 169.13 g/mol
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094498
Numer CAS: 123843-66-3
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III