Drukuj
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8313-10G PC8313-1G PC8313-5G
APOSPC8313-10GEA 998 PLN
APOSPC8313-10G APOSPC8313-1G APOSPC8313-5G
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride 97%
2,6-Difluoro-4-methoxybenzoyl chloride
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
Temp. Zapłonu: 88 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094495
Numer CAS: 125369-56-4
Jednostka: 3265
ADR: 8,III