Drukuj
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Amino-2,3,5-trifluoropyridine
PC8305-1G PC8305-250MG
APOSPC8305-1GEA 3990 PLN
APOSPC8305-1G APOSPC8305-250MG
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine 97%
2,3,5-Trifluoro-4-pyridinamine
Formuła: C₅H₃F₃N₂
MW: 148.09 g/mol
Temp. topnienia: 103…105 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01862081
Numer CAS: 105252-95-7