Drukuj
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8275-25G PC8275-5G PC8275-100G
APOSPC8275-25GEA 876 PLN
APOSPC8275-25G APOSPC8275-5G APOSPC8275-100G
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate 97%
1H,1H-Heptafluorobutyl acetate
Formuła: C₆H₅F₇O₂
Temp. Wrzenia: 105 °C/735mmHg
Gęstość: 1,435 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01070838
Numer CAS: 356-06-9