Drukuj
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8270-25G PC8270-5G
APOSPC8270-25GEA 836 PLN
APOSPC8270-25G APOSPC8270-5G
3,4,5-Trifluorocinnamic acid 98%
3,4,5-Trifluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₅F₃O₂
Temp. topnienia: 195…199 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00083529
Numer CAS: 152152-19-7