Drukuj
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8246-1G PC8246-5G PC8246-10G
APOSPC8246-1GEA 627 PLN
APOSPC8246-1G APOSPC8246-5G APOSPC8246-10G
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid 97%
(4-Chloro-2,6-difluorophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₅ClF₂O₂
MW: 206.58 g/mol
Temp. topnienia: 137…138 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094467
Numer CAS: 537033-55-9