Drukuj
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8238-1G PC8238-25G PC8238-5G
APOSPC8238-1GEA 110 PLN
APOSPC8238-1G APOSPC8238-25G APOSPC8238-5G
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
4-Chloro-2,6-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃ClF₂O
Temp. topnienia: 68…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094460
Numer CAS: 252004-45-8