Drukuj
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8236-25G PC8236-5G
APOSPC8236-25GEA 189 PLN
APOSPC8236-25G APOSPC8236-5G
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
4-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrF₂O
Temp. topnienia: 76…81 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094459
Numer CAS: 537013-51-7
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III