Drukuj
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluoro-4-hydroxyquinoline
PC8235-1G PC8235-5G PC8235-10G
APOSPC8235-1GEA 124 PLN
APOSPC8235-1G APOSPC8235-5G APOSPC8235-10G
6-Fluoro-4-quinolinol 98%
6-Fluoro-4-quinolinol
Formuła: C₉H₆FNO
MW: 163.1485 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00269610
Numer CAS: 391-78-6