Drukuj
Kwas 2-bromo-4-fluorobenzoesowy 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8234-100G PC8234-25G PC8234-500G
APOSPC8234-100GEA 298 PLN
APOSPC8234-100G APOSPC8234-25G APOSPC8234-500G
Kwas 2-bromo-4-fluorobenzoesowy 98+%
Kwas 2-bromo-4-fluorobenzoesowy
Formuła: C₇H₄BrFO₂
Temp. topnienia: 173…174 °C
Gęstość: 0,936 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00055370
Numer CAS: 1006-41-3