Drukuj
4-(Trifluoromethyl)anisole
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8229-5G PC8229-1G PC8229-25G
APOSPC8229-5GEA 160 PLN
APOSPC8229-5G APOSPC8229-1G APOSPC8229-25G
4-(Trifluoromethyl)anisole
4-(Trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₇F₃O
MW: 176.14 g/mol
Temp. Wrzenia: 166…170 °C
Temp. topnienia: –9 °C
Gęstość: 1.2445 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03094456
Numer CAS: 402-52-8
Jednostka: 1993
ADR: 3 III