Drukuj
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8214-50G PC8214-10G PC8214-250G
APOSPC8214-50GEA 1790 PLN
APOSPC8214-50G APOSPC8214-10G APOSPC8214-250G
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy 98%
Heksafluorofosforan difenylojodoniowy
Formuła: C₁₂H₁₀F₆IP
Temp. topnienia: 142 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00061398
Numer CAS: 58109-40-3
Jednostka: 1759
ADR: 8,III