Drukuj
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Cyan-2-fluor-5-methoxybenzene
PC8210-1G PC8210-5G PC8210-10G
APOSPC8210-1GEA 110 PLN
APOSPC8210-1G APOSPC8210-5G APOSPC8210-10G
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile 98%
2-Fluoro-5-methoxybenzonitrile
Formuła: C₈H₆FNO
Temp. topnienia: 81…85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142921
Numer CAS: 127667-01-0
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III