Drukuj
4-Fluoro-o-anizaldehyd 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-methoxybenzaldehyde, 4-Fluoro-2-anisaldehyde
PC8206-1G PC8206-25G PC8206-5G
APOSPC8206-1GEA 110 PLN
APOSPC8206-1G APOSPC8206-25G APOSPC8206-5G
4-Fluoro-o-anizaldehyd 98%
4-Fluoro-o-anizaldehyd
Formuła: C₈H₇FO₂
Temp. topnienia: 57…60 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143318
Numer CAS: 450-83-9