Drukuj
5-Fluoro-o-anisidine 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 5-Fluoro-2-methoxyaniline, 5-Fluoro-2-anisidine, 2-Amino-4-fluoroanisole
PC8205-5G PC8205-1G PC8205-25G
APOSPC8205-5GEA 116 PLN
APOSPC8205-5G APOSPC8205-1G APOSPC8205-25G
5-Fluoro-o-anisidine 98%
5-Fluoro-o-anisidine
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. Wrzenia: 90 °C/0,76mmHg
Temp. topnienia: 3 °C
Gęstość: 1,1981 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00077537
Numer CAS: 1978-39-8
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III