Drukuj
3-Fluoro-p-anizydyna
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8204-25G PC8204-5G
APOSPC8204-25GEA 168 PLN
APOSPC8204-25G APOSPC8204-5G
3-Fluoro-p-anizydyna
3-Fluoro-p-anizydyna
Formuła: C₇H₈FNO
Temp. Wrzenia: 135 °C/18mmHg
Temp. topnienia: 80…84 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00075040
Numer CAS: 366-99-4