Drukuj
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-4,5-dimethoxybenzonitrile
PC8191-10G PC8191-25G PC8191-50G
APOSPC8191-10GEA 580 PLN
APOSPC8191-10G APOSPC8191-25G APOSPC8191-50G
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
4,5-Dimethoxy-2-fluorobenzonitrile
Formuła: C₉H₈FNO₂
MW: 181.1637 g/mol
Temp. topnienia: 143 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143236
Numer CAS: 119396-88-2
Jednostka: 3439
ADR: 6.1 III