Drukuj
3,4-Difluorophenetole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: 3,4-Difluorophenyl ethyl ether, 4-Ethoxy-1,2-difluorobenzene, 1,2-Difluoro-4-ethoxybenzene
PC8187-25G PC8187-5G
APOSPC8187-25GEA 342 PLN
APOSPC8187-25G APOSPC8187-5G
3,4-Difluorophenetole 98%
3,4-Difluorophenetole
Formuła: C₈H₈F₂O
MW: 158.15 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00673005
Numer CAS: 163848-46-2