Drukuj
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8185-1G PC8185-25G PC8185-5G
APOSPC8185-1GEA 110 PLN
APOSPC8185-1G APOSPC8185-25G APOSPC8185-5G
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
1,2-Difluoro-4,5-dimethoxybenzene
Formuła: C₈H₈F₂O₂
Temp. topnienia: 41…43 °C
Gęstość: 1,226 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 92 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00070789
Numer CAS: 203059-80-7