Drukuj
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Chloro-1-fluoro-2-iodobenzene
PC8156-25G PC8156-5G
APOSPC8156-25GEA 284 PLN
APOSPC8156-25G APOSPC8156-5G
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene 97%
1-Chloro-4-fluoro-3-iodobenzene
Formuła: C₆H₃ClFI
MW: 256.4400 g/mol
Temp. Wrzenia: 214 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00672963
Numer CAS: 116272-42-5