Drukuj
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8152-1G PC8152-25G PC8152-5G
APOSPC8152-1GEA 204 PLN
APOSPC8152-1G APOSPC8152-25G APOSPC8152-5G
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid 98%
2-Chloro-4-fluorocinnamic acid
Formuła: C₉H₆ClFO₂
Temp. topnienia: 247…249 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236027
Numer CAS: 133220-86-7