Drukuj
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8144-1G PC8144-250MG
APOSPC8144-1GEA 379 PLN
APOSPC8144-1G APOSPC8144-250MG
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile 97%
2-Chloro-6-(4-fluorophenyl)nicotinonitrile
Formuła: C₁₂H₆ClFN₂
Temp. topnienia: 173…176 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00215072
Numer CAS: 31776-83-7