Drukuj
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-(2-Fluoro-4-hydroxyphenyl)ethanone
PC8139-100G PC8139-25G PC8139-5G
APOSPC8139-100GEA 1070 PLN
APOSPC8139-100G APOSPC8139-25G APOSPC8139-5G
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
2'-Fluoro-4'-hydroxyacetophenone
Formuła: C₈H₇FO₂
MW: 154.14 g/mol
Temp. topnienia: 121…123 °C
Temp. Zapłonu: 98 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00142713
Numer CAS: 98619-07-9