Drukuj
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8137-1G PC8137-500MG
APOSPC8137-1GEA 3930 PLN
APOSPC8137-1G APOSPC8137-500MG
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine 97%
2-[4-Chlorobutyrylamino)phenoxy]-3-chloro-5-(trifluoromethyl)pyridine
Formuła: C₁₆H₁₃Cl₂F₃N₂O₂
Temp. topnienia: 152…154 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00664603
Numer CAS: 339014-65-2