Drukuj
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8125-1G PC8125-500MG PC8125-5G
APOSPC8125-1GEA 2670 PLN
APOSPC8125-1G APOSPC8125-500MG APOSPC8125-5G
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde 97%
5-[(4-Bromophenyl)sulphanyl]-1-methyl-3-(trifluoromethyl)-1H-pyrazole-4-carbaldehyde
Formuła: C₁₂H₈BrF₃N₂OS
Temp. topnienia: 98…100 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01935942
Numer CAS: 321848-45-7