Drukuj
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8123-1G PC8123-10G PC8123-5G
APOSPC8123-1GEA 145 PLN
APOSPC8123-1G APOSPC8123-10G APOSPC8123-5G
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid 97%
4-Fluoro-2-(trifluoromethyl)cinnamic acid
Formuła: C₁₀H₆F₄O₂
MW: 234.15 g/mol
Temp. topnienia: 181…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236297
Numer CAS: 243977-21-1