Drukuj
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1-Chloro-2-nitro-5-(trifluoromethyl)benzene, 3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride, 2-Chloro-1-nitro-4-(trifluoromethyl)benzene
PC8117-1G PC8117-25G PC8117-5G
APOSPC8117-1GEA 110 PLN
APOSPC8117-1G APOSPC8117-25G APOSPC8117-5G
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride 97%
3-Chloro-4-nitrobenzotrifluoride
Formuła: C₇H₃ClF₃NO₂
MW: 225.55 g/mol
Temp. Wrzenia: 54 °C/ 0.4mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00272564
Numer CAS: 402-11-9