Drukuj
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
Dostawca: Apollo Scientific
PC8115-1G PC8115-250MG
APOSPC8115-1GEA 4000 PLN
APOSPC8115-1G APOSPC8115-250MG
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
7-Fluorobenzo-2-oxa-13-diazole-4-sulphonic acid ammonium salt
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formuła: C₆H₆FN₃O₄S
Temp. topnienia: 285…295 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD02682109
Numer CAS: 84806-27-9