Drukuj
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
Dostawca: Apollo Scientific
Synonim: ABD-F, 4-Fluoro-7-sulfobenzofurazan, ammonium salt, 7-Fluoro-2,1,3-Benzoxadiazole-4-sulphonamide, 4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole, 4-(Aminosulfonyl)-7-fluorobenzofurazane, 7-Fluoro-2,1,3-benzoxadiazole-4-sulfonamide, 7-Fluorobenzofurazan-4-sulfonamide
PC8114-100MG PC8114-500MG
APOSPC8114-100MGEA 2080 PLN
APOSPC8114-100MG APOSPC8114-500MG
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
ABD-F [=4-(Aminosulphonyl)-7-fluoro-2,1,3-benzoxadiazole]
A water soluble bifunctional fluorogenic reagent for the sensitive & specific detection of thiols.
Formuła: C₆H₄FN₃O₃S
MW: 217.17 g/mol
Temp. topnienia: 144…146 °C
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD00036687
Numer CAS: 91366-65-3