Drukuj
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 6-Fluorobenzothiazol-2-ylamine, 6-Fluorobenzo[d]thiazol-2-amine, 6-Fluoro-1,3-benzothiazol-2-amine
PC8076-25G PC8076-5G PC8076-1G PC8076-100G
APOSPC8076-25GEA 472 PLN
APOSPC8076-25G APOSPC8076-5G APOSPC8076-1G APOSPC8076-100G
2-Amino-6-fluorobenzothiazole 99%
2-Amino-6-fluorobenzothiazole
Formuła: C₇H₅FN₂S
Temp. topnienia: 183…185 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00013336
Numer CAS: 348-40-3
Numer WE (dawny EINECS): 609-034-6