Drukuj
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8075-5G PC8075-1G PC8075-25G
APOSPC8075-5GEA 145 PLN
APOSPC8075-5G APOSPC8075-1G APOSPC8075-25G
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline 98%
2-Bromo-3-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₅BrF₃N
MW: 240.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01656033
Numer CAS: 58458-10-9