Drukuj
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8059-1G PC8059-10G PC8059-5G
APOSPC8059-1GEA 1240 PLN
APOSPC8059-1G APOSPC8059-10G APOSPC8059-5G
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
2-[5-(Trifluoromethyl)-1H-pyrazol-1-yl]-1,3-thiazole-4-carboxylic acid
Formuła: C₈H₄F₃N₃O₂S
Temp. topnienia: 172…174 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09836179
Numer CAS: 1209904-67-5