Drukuj
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1-Bromo-4-(pentafluorosulphanyl)benzene
PC8054-1G PC8054-5G
APOSPC8054-1GEA 911 PLN
APOSPC8054-1G APOSPC8054-5G
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
4-Bromophenylsulphur pentafluoride
Formuła: C₆H₄BrF₅S
Temp. Wrzenia: 77…78 °C/10mmHg
Temp. Zapłonu: 84 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03425928
Numer CAS: 774-93-6
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III